Learn More
4-(2-Fluorophényl)-6-méthylthiéno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 50263-91-7 |
| Formule moléculaire | C13 H9 F N2 O S |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9FN2OS/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)14)15-13(17)16-12(9)18-7/h2-6H,1H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | Cc1cc2C(=NC(=O)Nc2s1)c3ccccc3F |
| Nom IUPAC | 4-(2-fluorophényl)-6-méthyl-1H-thiéno[2,3-d]pyrimidine-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.29 |
| Poids de la formule | 260.042 |