Learn More
4-(2-furyl)benzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10085952
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10085952 250 mg 250mg
10432453 1 g 1g
10372055 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10085952 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34404CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 60456-77-1
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Clé InChI WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
CID PubChem 2772295
Nom IUPAC 4-(furan-2-yl)benzaldéhyde
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-furyl)benzaldehyde
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 97%