Learn More
4-(2-furyl)benzaldéhyde, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-furyl)benzaldehyde |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 172.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |