Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30138570
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138570 50 mg 50mg
30136321 25 mg 25mg
17903205 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH82535050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 404839-11-8
Formule moléculaire C7 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Synonyme 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP)
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
SMILES OCCc1c[nH]cc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11)
Poids de la formule 155.0582