Learn More
4-(2-hydroxyéthyl)benzonitrile, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CNC6H4(CH2)2OH |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 147.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |