Learn More
4-[2-Hydroxyéthyl(méthyl)amino]ester pinacol d’acide benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459445
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459445 1 g 1g
15469445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51941.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1206641-45-3
Formule moléculaire C16H26BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 291.198
Numéro MDL MFCD16294544
Clé InChI PEMLGAZFFSJSCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-amino-ethanol, 2-methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl amino ethanol, amtb243, 4-2-hydroxyethyl methyl amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amino ethan-1-ol, 2-methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amino ethanol
CID PubChem 68571784
Nom IUPAC 2-[méthyle-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phényl] méthyl] amino] éthanol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-Hydroxyethyl(methyl)amino]benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 291.2
Pourcentage de pureté 95%