Learn More
4-(2-hydroxyéthyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10302055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10302055 5 g -
10276004 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10302055 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01196DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 501-94-0
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002902
Clé InChI YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
CID PubChem 10393
ChEBI CHEBI:1879
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2OH
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10022
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%