Learn More
4-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine-1-carbaldéhyde, TRC
Code produit 30405475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405475 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH41408050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde
CAS 25209-64-7
Formule moléculaire C7 H14 N2 O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2
SMILES OCCN1CCN(CC1)C=O
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)pipérizine-1-carbdéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 158.198
Poids de la formule 158.106