Learn More
4-(2-hydroxyéthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393237 1 g 1g
11303247 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13780.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5344-27-4 | C7H9NO | 123.155 g/mol
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine acts as a reagent for the protection of carboxyl groups as their 2-(4-pyridyl)ethyl esters in organic synthesis. Further, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(2-hydroxyéthyl)pyridine agit comme réactif pour la protection des groupes carboxyles comme les esters de 2-(4-pyridyl)éthyle dans la synthèse organique. De plus, il est utilisé comme intermédiaire actif d’ingrédients pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5344-27-4
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00129038
Clé InChI DWPYQDGDWBKJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridineethanol, 2-pyridin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl pyridine, 4-ethanolpyridine, 2-4-pyridyl ethanol, 2-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-4-yl-ethanol, 2-gamma-pyridyl ethanol, unii-i89rdq5yd9
CID PubChem 72921
Nom IUPAC 2-pyridine-4-yléthanol
SMILES C1=CN=CC=C1CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Point de fusion 8°C to 10°C
Densité 1.093
Point d’ébullition 121°C to 122°C (2 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 1 g
Beilstein 111361
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%