Learn More
Acide 4-(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313586
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313586 1 g 1g
11323586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14554.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16261-80-6 | C10H6F6O3 | 288.15 g/mol
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) benzoic acid is used in chemicals, pharmaceutical research, acts as a pharmaceutical intermediate and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide benzoïque 4-(2-hydroxyhexafluoroisopropyl) est utilisé dans les produits chimiques, la recherche pharmaceutique, et agit comme intermédiaire pharmaceutique et réactif.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16261-80-6
Formule moléculaire C10H6F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 288.15
Numéro MDL MFCD00236043
Clé InChI DLJNNINHDYILFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl benzoic acid, 4-perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl, p-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-carboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid #
CID PubChem 591169
Nom IUPAC 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)acide benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Point de fusion 122°C to 126°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2148278
Poids de la formule 288.15
Pourcentage de pureté 97%