Learn More
4-(2-Iodophénoxy)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10776725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776725 1 g Flacon en verre ambré 1g
10387154 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776725 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52211DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-70-3
Formule moléculaire C11H13IO2
Poids moléculaire (g/mol) 304.127
Numéro MDL MFCD09064961
Clé InChI ADTBIBCNKWWYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-2-iodophenoxy oxane, 4-2-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran
CID PubChem 21981312
Nom IUPAC 4-(2-Iodophénoxy)oxane
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Iodophenoxy)tetrahydropyran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 304.12
Pourcentage de pureté 97%