Learn More
4-(2-méthoxyéthyle)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465567 10 g 10g
11475567 50 g 50g
11485567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23548.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    39.65€ / 10g
    Économisez 4.45€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56718-71-9 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56718-71-9
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00017537
Clé InChI FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-methoxyethyl phenol, p-2-methoxyethyl phenol, phenol, 4-2-methoxyethyl, 4-methoxyethylphenol, unii-py1w0akw8i, metoprolol impurity b, metoprolol impurity i, py1w0akw8i, 4-hydroxyphenylethyl methyl ether
CID PubChem 92516
Nom IUPAC 4-(2-Méthoxyéthyl)phénol
SMILES COCCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Point de fusion 43°C to 45°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Methoxyethyl)phenol