Learn More
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol, TRC
Code produit 30483967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483967 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26257525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Formule moléculaire C9 H12 O2
Quantité 25 g
Synonyme 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP)
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-(2-Méthoxyéthyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837