Learn More
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol, TRC
Code produit 30479912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479912 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26257510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Formule moléculaire C9 H12 O2
Quantité 10 mg
Synonyme 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP)
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-(2-Méthoxyéthyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837