Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 4-(2-Méthoxyéthylaminocarbonyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367539 1 g 1g
11377539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27945.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1073353-60-2 | C16H24BNO4 | 305.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073353-60-2
Formule moléculaire C16H24BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 305.18
Numéro MDL MFCD09266188
Clé InChI XNDAIQVEKVZONM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-methoxyethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-methoxyethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-methoxyethylamine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, amtb042, 4-2-methoxyethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-methoxyethylaminecarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-2-methoxyethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
CID PubChem 46739044
Nom IUPAC N-(2-méthoxyéthyle)-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
SMILES COCCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 73°C to 76°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 305.18
Pourcentage de pureté 97%