Learn More
4-(2-Méthoxyphényl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10431683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10431683 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10299852 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10431683 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13447CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 58333-75-8
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD00277219
Clé InChI SRAVSVBVHDLLPO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 544738
Nom IUPAC 4-(2-méthoxyphényl)pipéridine
SMILES COC1=CC=CC=C1C2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methoxyphenyl)piperidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-2-methoxyphenyl piperidine, 4-2-methoxy-phenyl-piperidine, 4-2-methoxyphenyl-piperidine, piperidine, 4-2-methoxyphenyl, 2-methoxy-1-4-piperidyl benzene, pubchem17609, piperidine,4-2-methoxyphenyl
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 97%