Learn More
Chlorure de benzoyle 4-(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl), Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10709025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10709025 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10165822 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10709025 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40302CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 857283-93-3
Formule moléculaire C11H8ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 237.701
Numéro MDL MFCD08271902
Clé InChI WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
CID PubChem 7537526
Nom IUPAC 4-(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl)chlorure de benzoyle
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 237.71
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique