Learn More
4-(2-méthyl-1H-imidazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10275794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275794 1 g Flacon en verre ambré 1g
10585554 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10275794 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61414DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 74852-81-6
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.219
Numéro MDL MFCD06797788
Clé InChI IEZCMVRWKNEHJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-methylimidazol-1-yl phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzenamine, 4-2-methylimidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenylamine, benzenamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl phenylamine, pubchem19934, 1-4-aminophenyl-2-methylimidazole
CID PubChem 3157478
Nom IUPAC 4-(2-méthylimidazol-1-yl)aniline
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%