Learn More
4-(-Méthylphénoxy)aniline,2-méthylphénoxy)aniline, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15456997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456997 10 g 10g
15446997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34084.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56705-83-0
Formule moléculaire C13H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD02663364
Clé InChI JPCCVWJJMUIBJR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 92505
Nom IUPAC 4-(2-méthylphénoxy)aniline
SMILES CC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methylphenoxy)aniline
Point de fusion 61°C to 62°C
Quantité 10 g
Synonyme 4-2-methylphenoxy aniline, 4-o-tolyloxy aniline, 4-2-methylphenoxy phenyl amine, 4-2-methylphenoxy phenylamine, benzenamine,4-2-methylphenoxy, benzenamine, 4-2-methylphenoxy, 4-o-tolyloxyphenylamine, 4-2-methylphenoxy benzenamine
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 96%