Learn More
Chlorure de 4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)benzène sulfonyl, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10285314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10285314 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10285314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur JFD00486EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 112539-09-0
Formule moléculaire C10H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 259.704
Clé InChI OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
CID PubChem 2794593
Nom IUPAC 4-(2-oxopyrrolidine-1-yl)chlorure de benzènesulfonyle
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 259.71
Pourcentage de pureté 97%