Learn More
Chlorure de 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 104°C to 105°C |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN3261 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Synonyme | 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl |
| Poids de la formule | 259.71 |
| Pourcentage de pureté | 97% |