Learn More
4-(2-phényléthyl-1-ynyl)thiophène-2-carbaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 212.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |