Learn More
4-(2-Pyridinyl)benzoyl Chloride Hydrochloride, TRC
Code produit 30417961
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30417961 2.5 g
30415908 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30417961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6758902.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 223128-24-3
Formule moléculaire C12H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 254.11
Synonyme 4-(Pyridin-2-yl)benzoyl Chloride
Nom IUPAC 4-pyridin-2-ylbenzoyl chloride;hydrochloride
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Pyridinyl)benzoyl Chloride Hydrochloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H8ClNO.ClH/c13-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-14-11;/h1-8H;1H
Poids de la formule 253.0061