Learn More
4-(2-pyridyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10786285
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
CAS 127406-56-8
Point de fusion 51°C to 53°C
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C12H9NO
Numéro MDL MFCD01863537
Quantité 5 g
Synonyme 4-2-pyridyl benzaldehyde, 4-2-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyridine, 4-2-pyridinyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridyl-benzaldehyde, pubchem18779, 2-pyridyl benzaldehyde
Clé InChI NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Nom IUPAC 4-(pyridin-2-yl)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
CID PubChem 1515240
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Pyridinyl)benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.