Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel monosodique de 4-(2-pyridylazo)résorcinol monohydrate, 99+%
Code produit 10592771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10592771 5 g Flacon en verre 5g
10144050 25 g Flacon en verre 25g
10239153 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10592771 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 176320050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
CAS 16593-81-0, 1141-59-9
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à brun-orangé
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H9N3O2
Numéro MDL MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
Quantité 5 g
Beilstein 22, I, 694
Merck Index 15, 7125
Synonyme 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
Informations sur la solubilité (0.1% in water) Clear
Clé InChI VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-diène-1-one ; sodium ;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
CID PubChem 132988475
Poids de la formule 255.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .