Learn More
4-(2-Pyridylazo)sel monosodique de résorcinol monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 3825637 |
| Poids de la formule | 255.21 (237.19 Anhydrous) |