Learn More
4-(2-Pyridylazo)sel monosodique de résorcinol monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439256 25 g 25g
11399449 1 g 1g
11429256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18103.14
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16593-81-0
Formule moléculaire C11H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Numéro MDL MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
Clé InChI VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Synonyme 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
CID PubChem 132988475
Nom IUPAC (4E)-3-hydroxy-4-[2-(pyridin-2-yl)hydrazin-1-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 3825637
Poids de la formule 255.21 (237.19 Anhydrous)