Learn More
4-(2-pyrrolidinyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463357 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26051.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128562-25-4 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine can be used in aldol catalysis, in the preparation of azole compounds as 11β-HSD1 inhibitors as well as in the asymetric synthesis of pyrazolodihydropyrimidinylpyrrolidin amide derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(2-pyrrolidinyl)pyridine peut être utilisée dans la catalyse aldolique, dans la préparation de composés azoazoles sous forme d’inhibiteurs de 11β-HSD1 ainsi que dans la synthèse asymétrique des dérivés amides de pyrazolodihydropyrimidinylpyrrolidine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. À stocker dans un endroit frais, sombre et bien ventilé. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128562-25-4
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.209
Numéro MDL MFCD01862536
Clé InChI GDGNPIOGJLCICG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidin-2-yl pyridine, 4-2-pyrrolidinyl pyridine, 4-pyrrolidin-2-yl-pyridine, 2-4-pyridyl pyrrolidine, pyridine, 4-2-pyrrolidinyl, 2-4-pyridinyl pyrrolidine, +/--4-pyrrolidin-2-yl pyridine, 4-2-pyridyl pyrrolidine, 2-pyridin-4-yl pyrrolidine
CID PubChem 2771664
Nom IUPAC 4-pyrrolidine-2-ylpyridine
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 96%