Learn More
Bromure de 4-(2-tétrahydro-2H-pyranoxy)phénylmagnésium, solution 0,5M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide |
| CAS | 36637-44-2, 109-99-9 |
| % min. CAS | 11.71, 82.43 |
| % max. CAS | 17.57, 88.29 |
| Couleur | Jaune à marron |
| Densité | 0.9610g/mL |
| Point d’ébullition | 65.0°C |
| Point d’éclair | −17°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule moléculaire | C11H13BrMgO2 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.