Learn More
Bromure de 4-(2-tétrahydropyranyloxy)phénylmagnésium, 0,5 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410786 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15410786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54115.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)phenylmagnesium bromide
CAS 36637-44-2
Formule moléculaire C11H13BrMgO2
Numéro MDL MFCD03427254
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 3547417
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, ohpuqubykzjoly-uhfffaoysa-m, 2-4-bromomagnesio phenoxy oxane, p-2-tetrahydropyranyloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydropyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3-h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide solution, 4-2-tetrahydropyranyloxy phenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, grignard reagent
Clé InChI OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYNA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Nom IUPAC magnésium ; 2-(phénoxy)oxane ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 281.43
CID PubChem 14519569
Poids de la formule 281.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M dans 2-MeTHF