Learn More
4-(2-thiényl)chlorure de benzènesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477337 250 mg 250mg
15457337 1 g 1g
15467337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34399.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 209592-91-6 | C10H7ClO2S2 | 258.734 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209592-91-6
Formule moléculaire C10H7ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 258.734
Numéro MDL MFCD11655569
Clé InChI IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 18387759
Nom IUPAC Chlorure de 4-thiophène-2-ylbenzènesulfonyle
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 107°C to 108°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 258.75
Pourcentage de pureté 96%