Learn More
Acide 4-(2-trifluorométhyl-benzoimidazol-1-yl)-butyrique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]butanoic acid |
| CAS | 876728-42-6 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C12H11F3N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD07397470 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 4-2-trifluoromethyl benzimidazolyl butanoic acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-trifluoromethyl, 4-2-trifluoromethyl benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid |
| Clé InChI | HQUSGKZLJZMIHU-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |