Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA, température 0-260 °C d'un Pt100 dans la chambre, pour Ich110
Code produit 16365247 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
16365247 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16365247 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ICH110V6
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Sortie de température Memmert™ pour la surveillance externe de la température.
  • Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
  • Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température
Spécification
À utiliser avec (équipement) Modèles 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Type Interface de boucle de courant
Ampérage 4 à 20 mA