Learn More
Memmert™ Température d’interface de boucle de courant de 4-20 Ma 0-260°C d’une chambre Pt100 In, pour Ich260
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
4 à 20 mA
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
- Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Type | Interface de boucle de courant |
| Ampérage | 4 à 20 mA |