Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA, température 0-260 °C d'un Pt100 dans la chambre, pour ICP750
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
- Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
- Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Type | Interface de boucle de courant |
| Ampérage | 4 à 20 mA |