Learn More
Acide 4-(2 H-Tetrazol-5-yl)benzèneboronic pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454896 250 mg 250mg
15444896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59222.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 775351-40-1 | C13H17BN4O2 | 272.115 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775351-40-1
Formule moléculaire C13H17BN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.115
Numéro MDL MFCD12761127
Clé InChI ONAVJWUKLJDJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl benzene-1-boronic acid pinacol ester, 4-2h-tetrazol-5-yl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid pinacol ester, 5-4-phenylboronic acid pinacol ester-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole
CID PubChem 45785702
Nom IUPAC 5-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]-2H-tétrazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C3=NNN=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 272.11
Pourcentage de pureté 95%