Learn More
4-[3-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]morpholine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10096342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10096342 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10216752 1 g Flacon en verre ambré 1g
10586524 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10096342 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33839CB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 852227-95-3
Formule moléculaire C16H24BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 289.18
Numéro MDL MFCD03412097
Clé InChI NCJDKFFODGZRRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 3-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 3-4-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, pubchem19450, ksc496k1f, 3-morpholinophenylboronic acidpinacolester, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol
CID PubChem 4192663
Nom IUPAC 4-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 289.18
Pourcentage de pureté 90%