Learn More
4-(3,4-difluorophényl)-1,3-thiazol-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10552622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552622 1 g Flacon en verre ambré 1g
10304132 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10552622 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07014DA
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 175135-32-7
Formule moléculaire C9H6F2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.218
Numéro MDL MFCD00052876
Clé InChI NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
CID PubChem 706326
Nom IUPAC 4-(3,4-difluorophényl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3, 4-Difluorophenyl)-1, 3-thiazol-2-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.22
Pourcentage de pureté 97%