Learn More
Acide 4-(3,4-dipropoxyphényl)-4-oxobutanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3,4-dipropoxyphenyl)-4-oxo-butanoic acid |
| CAS | 568553-00-4 |
| Formule moléculaire | C16 H22 O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-9-20-14-7-5-12(11-15(14)21-10-4-2)13(17)6-8-16(18)19/h5,7,11H,3-4,6,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCOc1ccc(cc1OCCC)C(=O)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-(3,4-dipropoxyphényl)-4-oxo-butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.341 |
| Poids de la formule | 294.1467 |