Learn More
4-(3,4-méthylènedioxy)phényle-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342436 5 g 5g
11352436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06258.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 55418-52-5 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55418-52-5
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00016910
Clé InChI TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonyl acetone, piperonylacetone, 4-3,4-methylenedioxyphenyl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl butan-2-one, 2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, unii-081vvc9h34, fema no. 2701, 3,4-methylenedioxybenzylacetone, 4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl butan-2-one
CID PubChem 62098
Nom IUPAC 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)butane-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
Point de fusion 49°C to 53°C
Point d’ébullition 164°C to 165°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 169843
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 98%