Learn More
4-(3,5-diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10090994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10090994 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090994 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68204DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 934570-54-4
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD06800625
Clé InChI XSNMWJQOHKWNKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzaldehyde
CID PubChem 16640533
Nom IUPAC 4-(3,5-diméthyle-1H-pyrazol-1-yl)benzaldéhyde
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 97%