Learn More
4-(3,5-Diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-méthylbenzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit p-3586742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10623435 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10265504 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623435 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68246CB
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 937796-07-1
Formule moléculaire C13H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 215.30
Numéro MDL MFCD08572134
Clé InChI WVGUCDIRMDWHNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-n-methylbenzylamine, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methyl methylamine, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzyl-methylamine, 3,5-dimethyl-1-4-methylamino methyl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethylamine
CID PubChem 16640535
Nom IUPAC {[4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methyl}(methyl)amine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.3
Pourcentage de pureté 95%