Learn More
4-(3',6'-diméthyl-3'-heptyl)phénol diéthoxylate-13C6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-di-ethoxylate 13C6 |
| CAS | 1173019-36-7 |
| Formule moléculaire | 13C6 C13 H32 O3 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-di-ethoxylate 13C6, Ethanol, 2-[2-[4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6]ethoxy]- |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,17+1,18+1 |
| SMILES | CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1 |
| Nom IUPAC | 2-[2-[4-(3,6-dimetilheptan-3-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il]oxietoxi]etanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.411 |
| Poids de la formule | 314.255 |