Learn More
Ester tert-butylique de l'acide (4-((3-acétamidopropyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)carbamique-d3, TRC
Code produit 30315074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315074 5 mg 5mg
30312036 1 mg 1mg
30311851 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1585725MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-((3-Acetamidopropyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)carbamic Acid-d3 tert-Butyl Ester
Formule moléculaire C27H49D3N4O7
Quantité 5 mg
Synonyme Spermine Derivative
Poids moléculaire (g/mol) 547.74