Learn More
4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phénylacétatamide, TRC
Code produit 30132485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132485 500 mg 500mg
30005012 100 mg 100mg
30005282 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA611656500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81346-71-6
Formule moléculaire C11 H16 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
Synonyme Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol-desisopropyl
Nom IUPAC 2-[4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phényl]acétamide
SMILES NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
Poids de la formule 224.1161