Learn More
Chlorhydrate de 4-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylaniline Hydrochloride |
| CAS | 2741448-85-9 |
| Formule moléculaire | C11 H18 N2 . H Cl |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-13(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-12;/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)c1ccc(CCCN)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(3-aminopropil)-N,N-dimetilanilina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.735 |
| Poids de la formule | 214.124 |