Learn More
Chlorhydrate de 4-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylaniline, TRC
Code produit 30310034
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30310034 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA629563250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylaniline Hydrochloride
CAS 2741448-85-9
Formule moléculaire C11 H18 N2 . H Cl
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-13(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-12;/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)c1ccc(CCCN)cc1
Nom IUPAC 4-(3-aminopropil)-N,N-dimetilanilina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 214.735
Poids de la formule 214.124
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.