Learn More
Acide 4-(3-bromothien-2-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622505 5 g Flacon en verre ambré 5g
10113044 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622505 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67801DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 930111-09-4
Formule moléculaire C11H7BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 283.14
Numéro MDL MFCD09879966
Clé InChI WAOAWGITQLHUFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-bromothien-2-yl benzoic acid, 4-3-bromothiophen-2-yl benzoic acid
CID PubChem 24229749
Nom IUPAC acide 4-(3-bromothiophèn-2-yl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 283.14
Pourcentage de pureté 97%