Learn More
4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30797286
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30797286 1 g
30796330 100 g
30785268 5 g
30796375 25 g
30785468 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30797286 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1461201g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-ol
CAS 184475-71-6
Formule moléculaire C15H11ClFN3O2
Numéro MDL MFCD09908046
Quantité 1 g
SMILES OC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 319.72
Pourcentage de pureté 98%