Learn More
Acide 4-(3-chlorophénylsulfonylamino)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488545 250 mg 250mg
15436467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33620.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 727689-55-6
Formule moléculaire C13H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 311.736
Numéro MDL MFCD05866548
Clé InChI JQVIQJNDKGSTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-chlorophenylsulfonylamino benzoic acid, 4-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid, 4-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, 4-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 4-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 4-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid
CID PubChem 1299802
Nom IUPAC Acide 4-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Chlorophenylsulfonylamino)benzoic acid
Point de fusion 219°C to 220°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 311.75
Pourcentage de pureté 96%